Acetylene-PEG4-maleimide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64859.MB J64859.MC
J64859.MBEA 184 EUR InStock
J64859.MB J64859.MC
Acetylene-PEG4-maleimide
Acetylene-PEG4-maleimide
A bifunctional linker with sulfhydryl reactive and azide reactive groups. Contains a PEG spacer to increase solubility
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité