Hydrazinium sulfate, GR pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04603.0100 1.04603.0500
1.04603.0100EA 49.6 EUR InStock
1.04603.0100 1.04603.0500
Hydrazinium sulfate, GR pour analyses, Supelco®
Hydrazinium sulfate
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
Point de fusion: 254 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) ≥ 99.0%
Identity passes test
Insoluble matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Residue on ignition (as SO.) ≤ 0.05 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité