Hydrazinium sulfate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Hydrazine sulfate
MOLE29155210-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE29155210-1KG
Hydrazinium sulfate
Hydrazinium sulfate
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
MW: 130,12 g/mol
Point de fusion: 254 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/35/2299135.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité