Hydrazinium sulfate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrazine sulfate
24696.186EA 64.5 EUR InStock
24696.186
Hydrazinium sulfate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Hydrazinium sulfate
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
MW: 130,12 g/mol
Point de fusion: 254 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04791
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/35/2299135.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité