Azido-PEG3-carboxyrhodamine 110 conjugate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Azide-Fluor 488
J65107.X0 J65107.MB
J65107.X0EA 214 EUR InStock
J65107.X0 J65107.MB
Azido-PEG3-carboxyrhodamine 110 conjugate
Azido-PEG3-carboxyrhodamine 110 conjugate
A green fluorescent rhodamine dye for click chemistry reactions and fluorescence microscopy. The PEG spacer improves water solubility and also reduces any steric effect of the dye on the molecule to be labeled.
Formule: C₂₉H₃₀N₆O₇
MW: 574,59 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22380746
Numéro CAS: 1536327-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité