N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥95%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Réactif de Marshall
293044MEA 46.1 EUR InStock
293044M
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥95%, GPR RECTAPUR®
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
Merck Index: 12,06496
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/71/2346471.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité