N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Réactif de Marshall
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
33461-5GEA 63.7 EUR InStock
33461-5G 33461-25G
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate, Supelco®
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/88/26663488.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité