Semicarbazide, chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18369.0500EA 138 EUR InStock
8.18369.0500 8.18369.9999 8.18369.0100
Semicarbazide, chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Semicarbazide, chlorhydrate
Formule: CH₆ClN₃O
MW: 111,53 g/mol
Point de fusion: 174…178 °C
Numéro MDL: MFCD00013009
Numéro CAS: 563-41-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 175 - 177 °C (decomposition)
Molar Mass 111.53 g/mol
Bulk Density 740 kg/m3
pH 1.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité