Semicarbazide, chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
MOLEM83817869EA 0 EUR InStock
MOLEM83817869
Semicarbazide, chlorhydrate
Semicarbazide, chlorhydrate
Formule: CH₆ClN₃O
MW: 111,53 g/mol
Point de fusion: 174…178 °C
Numéro MDL: MFCD00013009
Numéro CAS: 563-41-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité