Acide trifluoroacétique 0,05% (v/v) dans l'acétonitrile, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: TFA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
4.80672.2500EA 416 EUR InStock
4.80672.2500
Acide trifluoroacétique 0,05% (v/v) dans l'acétonitrile, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité