Sodium acétate trihydraté 99-101% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
11553.36 11553.A3
11553.36EA 50.4 EUR InStock
11553.36 11553.A3
Sodium acétate trihydraté 99-101% ACS
Sodium acetate trihydrate
Common Applications: In photography, analytical laboratory as buffer, pharmaceutical
Purity: 99.0%-100.5% CAS No.: 6131-90-4 Molecular Formula: NaOOCCH3.3H2O Formula Weight: 136.08 (82.03anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.45 pH: 7.5-9.0 Melting Point: 62-64° Solubility: Freely soluble in alcohol Beilstein Reference: 3732037 Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00071557
In photography, analytical laboratory as buffer, pharmaceutical
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
Point d'ébullition: 120…123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…64 °C
Densité: 1.45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 14,8571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=595fbd8527de098592b429140a59fb0d415a73ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité