Sodium acétate trihydraté 99-101% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0530-1KGEA 124 EUR InStock
0530-1KG 0530-2.5KG 0530-500G
Sodium acétate trihydraté 99-101% ACS
Sodium acetate trihydrate
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
Point d'ébullition: 120 – 123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=595fbd8527de098592b429140a59fb0d415a73ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
Permanganate Reducers Test Pass
pH (5%, Water) @25 °C 7.5 - 9.2
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 101%
Sulphate ≤0.002%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité