L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium acétate 98, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid sodium salt
27650.292EA 46.1 EUR InStock
27650.292 27650.361
Sodium acétate 98, GPR RECTAPUR®
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Point d'ébullition: 881.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324
Densité: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité