Sodium acétate trihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
ROTH3856.5EA 379 EUR InStock
ROTH3856.5 ROTH3856.2 ROTH3856.1
Sodium acétate trihydraté
Sodium acétate trihydraté
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
Point d'ébullition: 120…123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
Merck Index: 13,08642
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité