Magnésium acétate tétrahydraté 97.5%, crystallin, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO211570010EA 111 EUR InStock
ACRO211570010 ACRO211570051 ACRO211572500
Magnésium acétate tétrahydraté 97.5%, crystallin, très pur
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 96.5 to 103.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité