Magnésium acétate tétrahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
12225.30 12225.A1
12225.30EA 51.9 EUR InStock
12225.30 12225.A1
Magnésium acétate tétrahydraté ≥98%
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.454
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité