Magnésium acétate tétrahydraté
Fournisseur: VWR Chemicals
0131-500GEA 91.4 EUR InStock
0131-500G
Magnésium acétate tétrahydraté
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride ≤0.01%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.01%
Purity
Sulphate ≤0.05%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité