Magnésium acétate tétrahydraté, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF15274.6600EA 643 EUR InStock
KRAF15274.6600 KRAF15274.5600 KRAF15274.2600 KRAF15274.3600
Magnésium acétate tétrahydraté, très pur
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité