Magnésium acétate tétrahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
25082.238EA 0 EUR InStock
25082.238 25082.364
Magnésium acétate tétrahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité