Magnésium acétate tétrahydraté ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
M0631-1KGEA 187 EUR InStock
M0631-1KG
Magnésium acétate tétrahydraté ≥99%, Qualité Réactif
Magnésium acétate tetrahydraté
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Point de fusion: 68 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99 - 102 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.005 %
Form solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité