Cuivre (II) acétate monohydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02711.0250 1.02711.9025
1.02711.0250EA 117 EUR InStock
1.02711.0250 1.02711.9025
Cuivre (II) acétate monohydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Cuivre (II) acétate monohydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 199.65 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité