Cadmium acétate dihydraté, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Di(acétate) de cadmium dihydraté
KRAF15205.3600EA 292 EUR InStock
KRAF15205.3600 KRAF15205.2600 KRAF15205.5600
Cadmium acétate dihydraté, très pur
Cadmium acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MW: 266,53 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 256 °C
Densité: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150020
Numéro CAS: 5743-04-4
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01614
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité