Cadmium acétate dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Di(acétate) de cadmium dihydraté
22189.294EA 324 EUR InStock
22189.294
Cadmium acétate dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Cadmium acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MW: 266,53 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (4 Torr)
Point de fusion: 256 °C
Densité: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150020
Numéro CAS: 5743-04-4
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01614
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité