Zinc acétate dihydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Di(acétate) de zinc dihydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.08802.0250EA 45.3 EUR InStock
1.08802.0250 1.08802.1000
Zinc acétate dihydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219,51 g/mol
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité