Zinc acétate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
X893.1 X893.2
ROTHX893.1EA 29.9 EUR InStock
ROTHX893.1 ROTHX893.2
Zinc acétate dihydraté
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité