Manganèse (II) acétate tetrahydraté (∼22% Mn)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diacétate de manganèse tétrahydraté
12351.A3EA 117 EUR InStock
12351.A3 12351.36 12351.22
Manganèse (II) acétate tetrahydraté (∼22% Mn)
Manganèse (II) acétate tetrahydraté
Mordant in dyeing, in the manufacture of bister, as a drier for paints and varnishes, and as an oxidation catalyst
Formule: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
MW: 245,09 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,589
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062552
Numéro CAS: 6156-78-1
Merck Index: 13,05746
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité