Cobalt (II) acétate tetrahydraté 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cobalt (II) acétate à 4 molécules d'eauDiacétate de cobalt tétrahydraté
293060010.EA 393 EUR InStock
293060010. 293062500. 293060500.
Cobalt (II) acétate tetrahydraté 98+%
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MW: 249,08 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149569
Numéro CAS: 6147-53-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02494
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark pink to red-pink Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤40 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in water)
Alkaline earth metals ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité