Cobalt (II) acétate tetrahydraté 98.0-102.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cobalt (II) acétate à 4 molécules d'eauDiacétate de cobalt tétrahydraté
44344.14EA 44.1 EUR InStock
44344.14 44344.36 44344.22
Cobalt (II) acétate tetrahydraté 98.0-102.0% ACS
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MW: 249,08 g/mol
Point de fusion: ∼140 °C (-4H₂O)
Densité: 1,71
Numéro MDL: MFCD00149569
Numéro CAS: 6147-53-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité