Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Fournisseur: Merck
Danger
1.02530.0250
1.02530.0250EA 83.2 EUR InStock
1.02530.0250
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149569
Numéro CAS: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02494
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité