Acide oxalique dihydraté
Fournisseur: KRAEMER & MARTIN GMBH
Synonyms: Acide oxalique à 2 molécules d'eauAcide éthane dioïque dihydraté
KRAE900383.9025EA 0 EUR InStock
KRAE900383.9025
Acide oxalique dihydraté
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07043
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité