L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide oxalique dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
20558.296EA 52.7 EUR InStock
20558.296 20558.365 20558.410 20558.460
Acide oxalique dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101
Densité: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
ONU: 3261
ADR: 8 III
ATTEINDRE: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité