Calcium oxalate monohydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
32430.22 32430.36
32430.22EA 52.8 EUR InStock
32430.22 32430.36
Calcium oxalate monohydraté ≥99%
Calcium oxalate monohydraté
Purity: 99% CAS No.: 5794-28-5 Molecular Formula: CaC2O4.H2O Formula Weight: 146.11 (128.10anhy) Physical Form: Powder/lump Density: 2.12 Melting Point: 200° Merck Reference: 14,1685 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150039
Formule: C₂CaO₄·1H₂O
MW: 146,11 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2.12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150039
Numéro CAS: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1685
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité