di-Ammonium oxalate monohydraté 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
423365000 423360025 423361000
ACRO423365000EA 69.3 EUR InStock
ACRO423365000 ACRO423360025 ACRO423361000
di-Ammonium oxalate monohydraté 99+% ACS
di-Ammonium oxalate monohydrate
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Densité: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with KMnO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité