di-Ammonium oxalate monohydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10263.0E A10263.22 A10263.36
A10263.0EEA 223 EUR InStock
A10263.0E A10263.22 A10263.36
di-Ammonium oxalate monohydraté ≥98%
di-Ammonium oxalate monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 6009-70-7 Molecular Formula: C2H8N2O4.H2O Formula Weight: 142.11 (124.10anhy) Physical Form: Crystalline solid Density: 1.50 Appearance: White Melting Point: 70° dec. Beilstein Reference: 3759830 Merck Reference: 14,537 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149694
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C (dec.)
Densité: 1.50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
EINECS: 238-135-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,537
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité