di-Ammonium oxalate monohydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide oxalique sel d'ammonium monohydratéOxalate de diammonium monohydraté
MOLE23230264-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE23230264-1KG
di-Ammonium oxalate monohydraté
di-Ammonium oxalate monohydraté
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Densité: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité