Acide citrique monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
5110.1 5110.2 5110.3 5110.5
ROTH5110.1EA 40.9 EUR InStock
ROTH5110.1 ROTH5110.2 ROTH5110.3 ROTH5110.5
Acide citrique monohydraté
Acide citrique monohydraté
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 173.9 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité