tri-Sodium citrate dihydraté ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
36439.36 36439.A3
36439.36EA 61.2 EUR InStock
36439.36 36439.A3
tri-Sodium citrate dihydraté ≥99.0% ACS
tri-Sodium citrate dihydraté
Purity: 99.0% min CAS No.: 6132-04-3 Molecular Formula: Na3C6H5O7.2H2O Formula Weight: 294.10 (258.07anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 150° -2H2O Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Beilstein Reference: 6104939 Merck Reference: 14,8602 MDL No.: MFCD00150031
Sequestering agent, buffer, photography
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Point de fusion: 150 °C (-2H₂O)
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 14,8602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=8e6cfe63fb27a52534c8a32ee8df672bac1e29b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité