tri-Sodium citrate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
4088.1 4088.2 4088.3 4088.5
ROTH4088.1EA 32.5 EUR InStock
ROTH4088.1 ROTH4088.2 ROTH4088.3 ROTH4088.5
tri-Sodium citrate dihydraté
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294,1 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité