tri-Sodium citrate dihydraté
Fournisseur: Serva
38642.01 38642.02 38642.03
SERA38642.01EA 0 EUR InStock
SERA38642.01 SERA38642.02 SERA38642.03
tri-Sodium citrate dihydraté
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=8e6cfe63fb27a52534c8a32ee8df672bac1e29b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité