EDTA sel disodique dihydraté
Fournisseur: G Bioscienes
786-050 RC-047
786-050EA 117 EUR InStock
786-050 RC-047
EDTA sel disodique dihydraté
EDTA sel disodique dihydraté
EDTA disodium salt is a reversible metalloprotease inhibitor that is used for chelating metal ions.
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité