EDTA sel disodique dihydraté
Fournisseur: WTW ONLINE
Synonyms: Acide edetique sel disodique dihydratéDihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique dihydratéAcide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydratéAcide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté
WTWO821071EA 42.6 EUR InStock
WTWO821071
EDTA sel disodique dihydraté
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Point de fusion: 255 °C
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
Merck Index: 13,03543
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité