Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
206140050 206140250 206141000
ACRO206140050EA 74.5 EUR InStock
ACRO206140050 ACRO206140250 ACRO206141000
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté 98%
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté
Formule: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
MW: 234,29 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 9 % (140°C)
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité