Acide 1-octanesulfonique sel de sodium, hydraté 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
42636.22EA 748 EUR InStock
42636.22 42636.14 42636.06
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium, hydraté 99+% pour HPLC
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Ion-pair reagent for HPLC analysis
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent.
Formule: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on drying 6.9-8.5%
10% water solutionClear Pass Test.
colorless 0.4% EtOH/MeOHClear Pass Test
clear0.4% EtOH/MeOH Clear
IR identification Pass test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité