Acide octanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215177880EA 345 EUR InStock
ICNA0215177880 ICNA0215177825 ICNA0215177805
Acide octanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté
Formule: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
MW: 234,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 207596-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité