Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Fournisseur: Hach
HACH2081669EA 62.5 EUR InStock
HACH2081669
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Formule: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254,22 g/mol
Point de fusion: 224 °C
Densité: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00149540
Numéro CAS: 5965-83-3
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/04/2299004.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité