Phloroglucinol dihydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
131040250 131041000 131045000
ACRO131040250EA 33 EUR InStock
ACRO131040250 ACRO131041000 ACRO131045000
Phloroglucinol dihydraté 99%
Phloroglucinol dihydraté
Formule: C₆H₆O₃·2H₂O
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149090
Numéro CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité