3,5-Dihydroxytoluène monohydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10440.06 A10440.14 A10440.22
A10440.06EA 26.8 EUR InStock
A10440.06 A10440.14 A10440.22
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté ≥97%
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
Purity: 97% CAS No.: 6153-39-5 Molecular Formula: C7H8O2.H2O Formula Weight: 142.16 (124.14anhy) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 147°/5mm Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00149092
Formule: C₇H₈O₂·1H₂O
Point d'ébullition: 147 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 56…60 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (4 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149092
Numéro CAS: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,6864
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité