3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Méthylrésorcinol monohydratéOrcinol monohydraté
MOLE70074916-25GEA 0 EUR InStock
MOLE70074916-25G
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
Formule: C₇H₈O₂·1H₂O
MW: 142,15 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…61 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Numéro MDL: MFCD00149092
Numéro CAS: 6153-39-5
Merck Index: 12,06995
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité