Acide p-toluènesulfonique monohydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09613.0100 1.09613.0500
1.09613.0100EA 43.6 EUR InStock
1.09613.0100 1.09613.0500
Acide p-toluènesulfonique monohydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
Point de fusion: 102…104 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142137
Numéro CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
ONU: 2585
ADR: 8,
Merck Index: 12,09671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Flash Point 180 °C
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité