Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide toluène-4-sulfonique monohydraté
ROTH4796.2EA 179 EUR InStock
ROTH4796.2 ROTH4796.1
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00142137
Numéro CAS: 6192-52-5
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité